Kluczowe dokumenty
BAF430001010
Scienceware® grande desiccator
standard model, includes two removable shelves
About This Item
Kod UNSPSC:
41104510
NACRES:
NB.43
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Bel-Art F43000-1010
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Bardzo duży eksykator zapewnia niską wilgotność, wolne od kurzu środowisko dla kilku dużych pojemników lub wielu mniejszych! Każdy eksykator jest wyposażony w dwie wyjmowane półki i może pomieścić do siedmiu półek rozmieszczonych w odległości 2 cali od siebie(dodatkowe półki sprzedawane oddzielnie).
Zbudowany z kopoliestru Eastman's 7630 (tylny panel i drzwi są wykonane z poliwęglanu), umożliwia szybką wizualizację zawartości eksykatora i jest wytrzymały, aby zapewnić długą żywotność.
Dostępne w modelach standardowych, automatycznych lub gazowych.
  • Wysuwane, perforowane półki akrylowe zapewniają maksymalną cyrkulację powietrza i mają wbudowane ograniczniki zapobiegające przypadkowemu przewróceniu; maksymalna waga na półkę: 10 funtów (4,5 kg)
  • Półki są wyjmowane, dzięki czemu można je wykorzystać jako pojedynczą, przestronną komorę do konkretnych potrzeb przechowywania.
  • Zawiasy drzwi umieszczone po prawej stronie
  • Wymiary zewnętrzne: 66 szer. x 61 gł. x 66 cm wys. (26 x 24 x 26 cali)
  • Wymiary wewnętrzne: 47 szer. x 51 gł. x 43,2 cm wys.
  • Pojemność wewnętrzna: 3,6 cu. ft.
Model standardowy: Środek osuszający(sprzedawany oddzielnie) można umieścić pod dolną półką. Zaleca się stosowanie środka osuszającego Scienceware w kartridżu (Z163414-1EA)
Model automatyczny: Środek osuszający jest umieszczony w zaprogramowanym module, który stale regeneruje środek osuszający co 20 minut (działa przy napięciu 120 V)
Model z oczyszczaniem gazowym: Zawiera dwa złącza gazowe z zaworami odcinającymi umieszczonymi na tylnym panelu, aby wykorzystać wybrany suchy gaz jako środek osuszający.
Informacje prawne
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Tritan is a trademark of Eastman Kodak Company
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)