BAF420740220
SP Bel-Art® Secador® 4.0 Horizontal Auto-Desiccator Cabinet
internal volume 1.9 ft3, AC/DC input 220 V / 240 V, universal plug set, with Clear Door, clear polyester (Co-polyester)
Synonim(y):
SECADOR 4.0 POZIOME SZAFY DO AUTOMATYCZNEJ DESYKACJI, SP BEL-ART SECADOR CLEAR 4.0 POZIOMA SZAFKA DO AUTOMATYCZNEJ DESYKACJI; 230V, 1,9 CU. FT.
About This Item
Polecane produkty
Materiały
clear polyester (Co-polyester)
polycarbonate
Właściwości
with Clear Door
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Bel-Art F42074-0220
pojemność wewnętrzna
1.9 ft3
Opis ogólny
- Konstrukcja z poliwęglanu blokuje 99% światła UV i jest odporna na plamy, pęknięcia i działanie substancji chemicznych.
- Modele w kolorze bursztynowym zmniejszają przenikanie światła widzialnego o ponad 50%; idealne do przechowywania materiałów wrażliwych na światło, takich jak odczynniki, wzorce analityczne i badane związki.
- Żel krzemionkowy wskazujący kolor wewnątrz modułu regeneracji środka osuszającego umożliwia szybkie wizualne potwierdzenie stanu środka osuszającego
- Duże, rozsuwane drzwiczki w stylu piekarnika z łatwym do odczytania cyfrowym higrometrem maksymalizują dostęp do wnętrza; zawierają opatentowaną konstrukcję uszczelki, zatrzaski i pętle zabezpieczające do kłódki lub plomb zabezpieczających; otwierają się od prawej do lewej strony
- Dwie wyjmowane, perforowane półki ułatwiają cyrkulację suchego powietrza
- Wybór spośród wielu rozmiarów, stylów i kolorów w modelach 100, 120 lub 230 V (z oznaczeniem CE) do użytku na całym świecie
- Urządzenia 230 V są wyposażone w przewód zasilający/transformator ze złączami wejściowymi Q-NA, Q-SAA, Q-UK i Q-EU do konfiguracji północnoamerykańskich, australijskich, brytyjskich i europejskich.
- Dostępne wymienne półki; jednostki 4.0 można przekształcić z konfiguracji pionowej w poziomą lub odwrotnie, obracając jednostkę i zamawiając odpowiednią liczbę półek
- Zamienny środek osuszający BAF420740020 do modułu osuszacza automatycznego 2485
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
BAF420740220-1EA | 4065269051749 |