BAF420740020
SP 8949 2485 Moduł osuszacza automatycznego Wymienne kulki osuszające z krzemionki
pkg of 26 g
About This Item
Kod UNSPSC:
41104510
NACRES:
NB.77
Polecane produkty
opakowanie
pkg of 26 g
producent / nazwa handlowa
Bel-Art F42074-0020
Opis ogólny
Te oznaczone kolorami kulki żelu krzemionkowego służą do uzupełniania modułu automatycznego osuszacza 2485, który automatycznie regeneruje je przez tysiące cykli.
- Żel krzemionkowy pochłania wilgoć z powietrza i jest obojętny, nietoksyczny i niekorozyjny
- W przeciwieństwie do innych środków osuszających, żel krzemionkowy nie kruszy się i nie rozpada na proszek nawet po wielokrotnej regeneracji.
- Kulki zawierają zmieniający kolor wskaźnik wilgoci, który zmienia kolor z niebieskiego na jasnoróżowy, wskazując, że żel krzemionkowy jest nasycony i nie może wchłonąć dodatkowej wilgoci.
- Gdy kulki zmienią kolor na różowy/ciemnobrązowy i nie odzyskają niebieskiego koloru, nadszedł czas, aby wymienić kulki na nowe.
Informacje prawne
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Secador is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)