Kluczowe dokumenty
1.03805
Supelco
Saszetka ze środkiem osuszającym 100 g
silica gel with humidity indicator (orangegel) sachet: 15 x 14 cm
Synonim(y):
Worek osuszający, worek pochłaniający wilgoć
About This Item
Kod UNSPSC:
41123003
NACRES:
NB.51
Poziom jakości
Formularz
granular
strata
≤10% loss on drying, 140°C, 3 h
pojemność
250 g/kg water absorbing capacity(20 °C)
mp
>1000 °C
temp. przechowywania
2-30°C
Opis ogólny
Saszetka osuszająca 100 g (pomarańczowy żel krzemionkowy) to środek osuszający o dużej powierzchni i wysokiej zdolności absorpcji, który zapewnia dłuższe warunki przechowywania. Po wchłonięciu wilgoci zmienia kolor z pomarańczowego na bezbarwny.
Zastosowanie
Saszetka osuszająca 100 g jest powszechnie stosowana do ochrony cennych i wrażliwych produktów przed wilgocią. Jest pakowany wraz z wrażliwymi komponentami maszyn i narzędziami, aby zapobiec korozji podczas przechowywania i transportu. Ponadto utrzymuje działanie wrażliwych komponentów i instrumentów optycznych, elektrycznych i elektronicznych.
Cechy i korzyści
  • Skuteczna redukcja wilgoci
  • Niezmiennie wysoka jakość
  • Przyjazny dla użytkownika
  • Ekonomiczny
  • Bezpieczny
  • Stabilność chemiczna w standardowych warunkach otoczenia
Komentarz do analizy
Zdolność absorpcji wody (24 h, wilgotność względna 80%): ≥ 20%
Strata przy suszeniu (140°C, 3 h): ≤ 10%
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1