BAH420580001
SP 8949 Szafka na eksykator poziomy Dry-Keeper
PVC, volume 2 ft3
About This Item
Kod UNSPSC:
41123002
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
Materiały
PVC
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Bel-Art H42058-0001
pojemność
2 ft3
Opis ogólny
Przezroczysta i trwała obudowa eksykatora z PVC ma eleganckie czarne akcenty z ABS, poziomy profil i ruchome półki do regulacji konfiguracji przestrzeni do przechowywania materiałów wrażliwych na wilgoć.
- Przestronne wnętrze o pojemności 2 stóp sześciennych
- Dwie regulowane, wyjmowane i perforowane półki ułatwiają pełną cyrkulację powietrza; szyny półek można przestawiać na dowolnym z 8 stopni ustawionych w odstępach 28 mm; dodatkowe półki i szyny sprzedawane oddzielnie
- Duży, wbudowany higrometr cyfrowy dla łatwej wizualizacji rH%
- Uszczelnione drzwi otwierają się w dół i zamykają za pomocą dwóch zatrzasków, zapewniając szczelne zamknięcie; otwór wewnętrzny ma wymiary 45 x 23 cm (17¾ x 9 cali)
- Zawiera tacę ze środkiem osuszającym
Informacje prawne
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)