Kluczowe dokumenty
Z553786
Sigma-Aldrich
Scienceware® Secador® desiccator cabinet
model 2.0, horizontal profile, clear
Synonim(y):
Bell Jar, Eksykator, Szafa osuszająca
About This Item
Kod UNSPSC:
41104510
NACRES:
NB.43
Materiały
polycarbonate
Właściwości
Can be stacked three high.
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
model 2.0
Bel-Art F42072-1000
wys. × szer. × śr.
12.4 in. × 13.4 in. × 16.3 in.
otwór drzwiczek wys. × szer.
21.3 cm × 22.5 cm
kolor
clear
Opis ogólny
Suche przechowywanie produktów wrażliwych na wilgoć jest teraz łatwiejsze. Szafki Secador zapewniają wolne od wilgoci i pyłu przechowywanie cennych przedmiotów, takich jak odczynniki i pipety, dzięki opatentowanej, szczelnej konstrukcji.
Dostępne w małych i dużych modelach, w orientacji poziomej lub pionowej, te unikalnie zaprojektowane jednostki są dostępne w wersji całkowicie przezroczystej, przezroczystej z niebieskimi zaślepkami i bursztynowej. Mały model, który można układać jeden na drugim, jest idealny do maksymalizacji przestrzeni magazynowej na minimalnej powierzchni.
Szafki są formowane z poliwęglanu odpornego na plamy, pęknięcia i działanie chemikaliów oraz mają wbudowaną ochronę, która blokuje 99% światła UV. Środki osuszające można umieścić pod dolną półką lub na dowolnej półce. Higrometr w drzwiach pozwala na łatwe monitorowanie wilgotności względnej. Uchwyty do przenoszenia ułatwiają przenoszenie.
Bursztynowe szafki ograniczają przenikanie światła widzialnego o ponad 50% i blokują 99% promieniowania UV.
  • Posiada dwie perforowane półki, które można wyjąć
  • Drzwi mają dwa zatrzaski u góry i pętle na zamek lub plombę zabezpieczającą.
Inne uwagi
Model 1.0 has 1 fixed shelf and 1 door latch. Models 3.0 and 4.0 have 3 removable shelves.
Informacje prawne
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Secador is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)