BAF420110000
1591 2485 osuszacz gotowy do pracy w lodówce
pkg of 1 ea
Synonim(y):
osuszacze chłodnicze
About This Item
Kod UNSPSC:
41104510
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Bel-Art F42011-0000
wys. wewnętrzna
13.5 cm (5 1/4 in.) , with shelf
inside W × L × H
24.8 cm (9 3/4 in.) × 35.6 cm (14 in.) × 19.7 cm (7 3/4 in.)
outside W × L × H
25.4 cm (10 in.) × 38.1 cm (15 in.) × 21.6 cm (8 1/2 in.)
Opis ogólny
Zaprojektowany do przechowywania bez wilgoci w zamrażarkach i lodówkach laboratoryjnych
Unikalne cechy, takie jak wyjątkowo długi korpus i wysuwane półki, sprawiają, że eksykator Scienceware Secador Refrigerator Ready jest idealny do użytku w lodówkach i zamrażarkach o temperaturze -20 °C, umożliwiając przechowywanie materiałów w chłodzie, gdy jest to potrzebne, i bez wilgoci. Specjalnie zaprojektowana półka na górze eksykatora mieści do trzech (3) puszek Desi (Z163422) lub do dwóch (2) wkładów ze środkiem osuszającym (Z363456) i zapewnia maksymalną widoczność stanu nasycenia (środki osuszające sprzedawane oddzielnie) Wykonany z przezroczystego, odpornego na chemikalia poliwęglanu z elementami ze stali nierdzewnej, ten eksykator jest wytrzymały i zapewnia szybką wizualizację zawartości.
Unikalne cechy, takie jak wyjątkowo długi korpus i wysuwane półki, sprawiają, że eksykator Scienceware Secador Refrigerator Ready jest idealny do użytku w lodówkach i zamrażarkach o temperaturze -20 °C, umożliwiając przechowywanie materiałów w chłodzie, gdy jest to potrzebne, i bez wilgoci. Specjalnie zaprojektowana półka na górze eksykatora mieści do trzech (3) puszek Desi (Z163422) lub do dwóch (2) wkładów ze środkiem osuszającym (Z363456) i zapewnia maksymalną widoczność stanu nasycenia (środki osuszające sprzedawane oddzielnie) Wykonany z przezroczystego, odpornego na chemikalia poliwęglanu z elementami ze stali nierdzewnej, ten eksykator jest wytrzymały i zapewnia szybką wizualizację zawartości.
- Funkcje maksymalizują wykorzystanie w lodówkach; może być również używany w temperaturze pokojowej w dowolnym miejscu w laboratorium
- Bardzo duża głębokość i wysuwane półki umożliwiają pełne wykorzystanie głębokości półek lodówki
- Drzwi otwierają się od góry do dołu, umożliwiając bezproblemowy dostęp do zawartości eksykatora; zawierają zatrzask blokujący, który można obsługiwać jedną ręką
- Pętle zabezpieczające drzwi mogą być zabezpieczone przywieszkami zabezpieczającymi przed manipulacją
- Szerokie gumowe nóżki zapobiegają przesuwaniu się szafki nawet na drucianych półkach lodówki
- Zawiera jedną wysuwaną półkę do przechowywania z wbudowanym ogranicznikiem; w razie potrzeby można ją całkowicie wyjąć
- Pojemność wewnętrzna*: Urządzenie pomieści ok. 12-12 uncji puszek napojów gazowanych
Informacje prawne
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Secador is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)