BAF420751000
SP 8949 2485 Mini szafka na eksykator
polystyrene, volume 0.31 ft3
About This Item
Kod UNSPSC:
41123002
NACRES:
NB.77
Polecane produkty
Materiały
clear
polystyrene
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Bel-Art F42075-1000
wys. całkowita × szer. × śr.
21.6 cm (8.5 in.) × 33.8 cm (13.3 in.) × 25.4 cm (10 in.)
pojemność
0.31 ft3
Opis ogólny
Doskonały wybór, gdy miejsce na stole jest na wagę złota, ta wytrzymała konstrukcja zapewnia łatwe i niezawodne przechowywanie produktów wrażliwych na wilgoć w rozmiarze oszczędzającym miejsce.
- Duże boczne drzwi wahadłowe maksymalizują dostęp do przestrzeni wewnętrznej; mają opatentowaną konstrukcję uszczelki, zatrzaski i pętle zabezpieczające do kłódki lub plomby zabezpieczającej; otwierają się od prawej do lewej strony.
- Łatwy do podglądu higrometr zegarowy umieszczony z przodu drzwi
- Przezroczysty polistyren ułatwiający przeglądanie zawartości
- Może być używana z wkładami osuszającymi
- Dostępny zestaw do montażu na spodzie półki (BAF420750201)
- Wymiary całkowite: 33,8W x 25,4D x 21,6cmH (13,3 x 10 x 8,5")
- Pojemność wewnętrzna: 0,3 cu.ft.
Inne uwagi
Model Mini Desiccator jest uformowany z polistyrenu i nie blokuje światła UV. Aby uzyskać najlepszą ochronę przed promieniowaniem UV, należy wybrać model SP 8949 2485 1.0 lub większy.
Informacje prawne
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Secador is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)