BAF420751002
SP 8949 2485 Mini szafka osuszacza gazowego
polystyrene, volume 0.3 ft3
About This Item
Kod UNSPSC:
41123002
NACRES:
NB.77
Polecane produkty
Materiały
clear
polystyrene
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Bel-Art F42075-1002
pojemność
0.3 ft3
Opis ogólny
Solidna konstrukcja i kompaktowy rozmiar tej szafki osuszającej zapewnia niezawodne przechowywanie produktów wrażliwych na wilgoć, gdy przestrzeń na stole jest na wagę złota.
- Duże boczne drzwi wahadłowe maksymalizują dostęp do przestrzeni wewnętrznej; mają opatentowaną konstrukcję uszczelnienia z zatrzaskami i pętlą zabezpieczającą do kłódki lub plomby zabezpieczającej; otwierają się od prawej do lewej strony.
- Górne porty gazowe są zwężane, aby umożliwić podłączenie przewodów o średnicy wewnętrznej od ¼ do ⅜".
- Zamontowany na drzwiach higrometr zegarowy wskazuje wilgotność względną na pierwszy rzut oka
- Przezroczysty polistyren dla łatwego podglądu zawartości
- Porty gazowe można zamknąć, aby używać osuszacza ze standardowymi wkładami osuszającymi
Informacje prawne
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Secador is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)