BAF379440000
SP 8949 7511 Plastikowe mini szczypce
polystyrene, L 4.25 in. (11 cm), pkg of 25 ea (individually wrapped)
About This Item
Kod UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.35
Polecane produkty
Materiały
polystyrene
opakowanie
pkg of 25 ea (individually wrapped)
producent / nazwa handlowa
Bel-Art F37944-0000
Długość
4.25 in. (11 cm)
Opis ogólny
Te małe, lekkie szczypce są idealne do pobierania próbek niewielkich ilości materiałów, od żywności po farmaceutyki.
Cechy i korzyści
- Ząbkowane szczęki bezpiecznie przytrzymują mokre lub suche próbki
- Jednoczęściowe, sterylne szczypce wykonane z tworzywa polistyrenowego
- Pakowane pojedynczo, sterylizowane promieniami gamma, z oznaczeniem partii dla dokładnego śledzenia partii
Informacje prawne
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Sterileware is a trademark of SP Scienceware, a division of SP
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)