Key Documents
BAF379200000
SP Bel-Art® Plastic Forceps
polypropylene, L 5 in. (127 mm)
Synonim(y):
plastic forcep, reusable forceps
About This Item
Kod UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.43
Materiały
polypropylene
opakowanie
pkg of 6 ea
producent / nazwa handlowa
Bel-Art F37920-0000
Długość
5 in. (127 mm)
Opis ogólny
These polypropylene plastic forceps have serrated tips to ensure a firm grasp.
Cechy i korzyści
  • Strong and durable
  • Steam autoclavable up to 121ºC (250ºF)
Informacje prawne
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)