BAH379220000
SP Bel-Art® Fluorocarbon Plastic Forceps
plastic forceps (fluorocarbon), L 4.5 in. (114 mm)
About This Item
Polecane produkty
Materiały
plastic forceps (fluorocarbon)
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Bel-Art H37922-0000
Długość
4.5 in. (114 mm)
Opis ogólny
Tefzel® Fluorocarbon plastic forceps have smooth square tips 1.6mm (1/16") wide.
Cechy i korzyści
- Excellent for handling small balance weights
- Will withstand temperature up to 199ºC (390ºF); autoclavable
- Individually blister packed
Informacje prawne
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Tefzel is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company