Kluczowe dokumenty
BAF175730000
Sample vials with captive closure
capacity 3.73 mL
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.11
Materiały
colorless
colorless tube
flat bottom
low-density polyethylene cap
low-density polyethylene tube
sterylność
non-sterile
Właściwości
graduations: no
neck thread PUSH FIT
opakowanie
pack of 12 ea
producent / nazwa handlowa
Bel-Art F17573-0000
śr. zewn. × wys. × śr. wewn.
0.68 in. × 1.09 in. × 15 mm
pojemność
3.73 mL
typ wiązania
non-treated surface
Opis ogólny
Te cylindryczne fiolki z zakrętką są wykonane z laboratoryjnego polietylenu o niskiej gęstości (LDPE), aby zapewnić integralność próbek do testów. Fiolki są idealne do użytku w pomieszczeniach czystych i mają doskonałą odporność chemiczną.
  • Dopasowana pokrywa zatrzaskowa otwiera się i zamyka jednym ruchem kciuka, umożliwiając obsługę jedną ręką.
  • LDPE klasy laboratoryjnej nie zanieczyszcza próbek
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)