BAF175740000
Sample vials with captive closure
capacity 9.5 mL
About This Item
Polecane produkty
Materiały
colorless
colorless tube
flat bottom
low-density polyethylene cap
low-density polyethylene tube
sterylność
non-sterile
Właściwości
graduations: no
neck thread PUSH FIT
opakowanie
pack of 12 ea
producent / nazwa handlowa
Bel-Art F17574-0000
śr. zewn. × wys. × śr. wewn.
0.68 in. × 2.25 in. × 9.5 mm
pojemność
9.5 mL
typ wiązania
non-treated surface
Opis ogólny
- Dopasowana pokrywa zatrzaskowa otwiera się i zamyka jednym ruchem kciuka, umożliwiając obsługę jedną ręką.
- LDPE klasy laboratoryjnej nie zanieczyszcza próbek
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)