Z679070
Tamper evident sample tube
graduated, capacity 30 mL
About This Item
Polecane produkty
Materiały
clear tube
colorless tube
conical bottom
polyethylene cap
polypropylene
polypropylene tube
screw top cap
white
sterylność
non-sterile
Właściwości
graduations
neck thread EXTERNAL THREAD
opakowanie
pack of 500 ea
producent / nazwa handlowa
Simport T552-30ATTP
pojemność
30 mL
probówka śr.
25.3 mm
typ wiązania
non-treated surface
Opis ogólny
Te unikalne probówki transportowe zawierają uszczelkę, która musi zostać złamana w celu jej otwarcia, co pozostawia oczywiste wizualne wskazanie, że fiolka została otwarta.
Wykonane z nietoksycznego polipropylenu, tubki te zapewniają wytrzymałość i przejrzystość oraz wykazują pewne unikalne cechy konstrukcyjne. Dostępnych jest pięć rozmiarów od 5 do 30 ml. Wszystkie rurki mają podziałkę co 0,5 ml. Posiadają gwinty zewnętrzne zapewniające gładką i jednolitą powierzchnię wewnętrzną.
Zakrętki należy zamawiać oddzielnie.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z679070-1000EA | |
Z679070-500EA | 4061833582459 |