BAF175700000
Sample vials with captive closure
capacity 0.13 mL
About This Item
Polecane produkty
Materiały
colorless
colorless tube
flat bottom
low-density polyethylene cap
low-density polyethylene tube
sterylność
non-sterile
Właściwości
graduations: no
neck thread push fit
opakowanie
pack of 12 ea
producent / nazwa handlowa
Bel-Art F17570-0000
śr. zewn. × wys. × śr. wewn.
0.28 in. × 0.54 in. × 7 mm
pojemność
0.13 mL
typ wiązania
non-treated surface
Opis ogólny
- Snug fitting snap-on lid opens and closes with a flip of your thumb for single-handed operation
- Lab Grade LDPE won′t contaminate samples
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)