B81204
Bromosuccinic acid
98%
Synonim(y):
2-Bromobutanedioic acid, 2-Bromosuccinic acid, DL-Bromosuccinic acid, Monobromosuccinic acid
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
98%
Postać
powder
mp
161-163 °C (lit.)
ciąg SMILES
OC(=O)CC(Br)C(O)=O
InChI
1S/C4H5BrO4/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2H,1H2,(H,6,7)(H,8,9)
Klucz InChI
QQWGVQWAEANRTK-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3