Merck
105473
Sigma-Aldrich
meso-2,3-Dibromosuccinic acid
98%
Synonim(y):
meso -Dibromosuccinic acid
About This Item
Wzór liniowy:
HO2CCH(Br)CH(Br)CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
275.88
Beilstein:
1725173
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Poziom jakości
Próba
98%
Postać
solid
mp
288-290 °C (lit.)
ciąg SMILES
OC(=O)[C@@H](Br)[C@@H](Br)C(O)=O
InChI
1S/C4H4Br2O4/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h1-2H,(H,7,8)(H,9,10)/t1-,2+
Klucz InChI
FJWGRXKOBIVTFA-XIXRPRMCSA-N
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)