Kluczowe dokumenty
232416
Chlorosuccinic acid
96%
Synonim(y):
2-Chlorobutanedioic acid
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
96%
zanieczyszczenia
4% fumaric acid
mp
150-153 °C (lit.)
ciąg SMILES
OC(=O)CC(Cl)C(O)=O
InChI
1S/C4H5ClO4/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2H,1H2,(H,6,7)(H,8,9)
Klucz InChI
QEGKXSHUKXMDRW-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?