Merck
B67406
Sigma-Aldrich
5-Bromo-2-furoic acid
99%
Synonim(y):
5-Bromo-2-furancarboxylic acid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H3BrO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
190.98
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
99%
Postać
powder
mp
188-190 °C (lit.)
ciąg SMILES
OC(=O)c1ccc(Br)o1
InChI
1S/C5H3BrO3/c6-4-2-1-3(9-4)5(7)8/h1-2H,(H,7,8)
Klucz InChI
YVTQHZDUDUCGRD-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)