Merck
777730
Sigma-Aldrich
2-Bromofuran-3-carboxylic acid
96%
Synonim(y):
2-Bromo-3-furoic acid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H3BrO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
190.98
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
96%
Formularz
solid
mp
160-163 °C
grupa funkcyjna
bromo
carboxylic acid
temp. przechowywania
2-8°C
InChI
1S/C5H3BrO3/c6-4-3(5(7)8)1-2-9-4/h1-2H,(H,7,8)
Klucz InChI
UJNWWTUUYCCIFL-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)