Merck
B28656
Sigma-Aldrich
5-Benzyloxytryptamine hydrochloride
98%
Synonim(y):
5-(phenylmethoxy)indole-3-ethanamine monohydrochloride
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H18N2O · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
302.80
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
98%
Postać
powder
mp
260-263 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cl[H].NCCc1c[nH]c2ccc(OCc3ccccc3)cc12
InChI
1S/C17H18N2O.ClH/c18-9-8-14-11-19-17-7-6-15(10-16(14)17)20-12-13-4-2-1-3-5-13;/h1-7,10-11,19H,8-9,12,18H2;1H
Klucz InChI
IUWVJCIEWSQGHH-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Reactant for preparation of:
  • Indole alkaloid-based compounds for drug discovery
  • Serotonin 5-HT6 receptor ligands
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Maki Tsumura et al.
PloS one, 8(12), e82233-e82233 (2013-12-21)
Odontoblasts produce dentin during development, throughout life, and in response to pathological conditions by sensing stimulation of exposed dentin. The functional properties and localization patterns of transient receptor potential (TRP) melastatin subfamily member 8 (TRPM8) and ankyrin subfamily member 1