Merck
ALD00374
Sigma-Aldrich
L-Fmoc-3-fluorophenylalanine
Synonim(y):
Fmoc-Phe(3-F)-OH, Fmoc-3-fluoro-L-phenylalanine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H20FNO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
405.42
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352209
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Formularz
solid
Poziom jakości
przydatność reakcji
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
kolor
beige
Zastosowanie
peptide synthesis
grupa funkcyjna
Fmoc
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
FC1=CC=CC(C[C@H](NC(OCC2C3=C(C4=C2C=CC=C4)C=CC=C3)=O)C(O)=O)=C1
InChI
1S/C24H20FNO4/c25-16-7-5-6-15(12-16)13-22(23(27)28)26-24(29)30-14-21-19-10-3-1-8-17(19)18-9-2-4-11-20(18)21/h1-12,21-22H,13-14H2,(H,26,29)(H,27,28)/t22-/m0/s1
Klucz InChI
DWSDVARCJDOADL-QFIPXVFZSA-N
Zastosowanie
Phenylalanine derivative was introduced in collaboration with Yu and coworkers in reflection to a methodology reported in C-H Activation.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)