Merck
47807
Sigma-Aldrich
Fmoc-Phe(4-CN)-OH
≥98.0% (HPLC)
Synonim(y):
Fmoc-4-cyano-L-phenylalanine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C25H20N2O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
412.44
Beilstein:
7500424
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352209
eCl@ss:
32160406
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.26
Próba
≥98.0% (HPLC)
przydatność reakcji
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Zastosowanie
peptide synthesis
grupa funkcyjna
Fmoc
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
OC(=O)[C@H](Cc1ccc(cc1)C#N)NC(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C25H20N2O4/c26-14-17-11-9-16(10-12-17)13-23(24(28)29)27-25(30)31-15-22-20-7-3-1-5-18(20)19-6-2-4-8-21(19)22/h1-12,22-23H,13,15H2,(H,27,30)(H,28,29)/t23-/m0/s1
Klucz InChI
JOPKKUTWCGYCDA-QHCPKHFHSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)