Merck
A59603
Sigma-Aldrich
2-Amino-5-iodobenzoic acid
97%
Synonim(y):
5-Iodoanthranilic acid
About This Item
Wzór liniowy:
H2NC6H3(I)CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
263.03
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
powder, crystals or chunks
przydatność reakcji
reaction type: solution phase peptide synthesis
kolor
yellow to brown
mp
219-221 °C (dec.) (lit.)
Zastosowanie
peptide synthesis
ciąg SMILES
Nc1ccc(I)cc1C(O)=O
InChI
1S/C7H6INO2/c8-4-1-2-6(9)5(3-4)7(10)11/h1-3H,9H2,(H,10,11)
Klucz InChI
GOLGILSVWFKZRQ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)