Próba
97%
przydatność reakcji
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
184-188 °C (lit.)
Zastosowanie
peptide synthesis
ciąg SMILES
Nc1ccc(Cl)c(c1)C(O)=O
InChI
1S/C7H6ClNO2/c8-6-2-1-4(9)3-5(6)7(10)11/h1-3H,9H2,(H,10,11)
Klucz InChI
GVCFFVPEOLCYNN-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)