Kluczowe dokumenty
936596
1H-Isoindole-1,3(2H)-dione, 4-[(4-aminobutyl)amino]-2-(2,6-dioxo-3-piperidinyl)-, hydrochloride
≥95%
Synonim(y):
chlorowodorek 4-((4-aminobutylo)amino)-2-(2,6-dioksopiperydyn-3-ylo)izoindolino-1,3-dionu
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥95%
Formularz
powder or crystals
kolor
light yellow to yellow
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Cl.O=C1NC(=O)C(N2C(=O)C=3C=CC=C(NCCCCN)C3C2=O)CC1
InChI
1S/C17H20N4O4.ClH/c18-8-1-2-9-19-11-5-3-4-10-14(11)17(25)21(16(10)24)12-6-7-13(22)20-15(12)23;/h3-5,12,19H,1-2,6-9,18H2,(H,20,22,23);1H
Klucz InChI
RPZIYPJCEKKGPO-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Technology Spotlight:
Budowle degraderów do ukierunkowanej degradacji białek
Budowle degraderów białek
Inne uwagi
Destruction of DNA-Binding Proteins by Programmable Oligonucleotide PROTAC (O′PROTAC): Effective Targeting of LEF1 and ERG
Small-Molecule PROTACS: Nowe podejście do degradacji białek
Targeted Protein Degradation: from Chemical Biology to Drug Discovery
Wpływ długości łącznika na aktywność PROTAC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)