Merck
932698
Sigma-Aldrich
N4,N4,N4′,N4′-Tetra[(1,1′-biphenyl)-4-yl]-(1,1′-biphenyl)-4,4′-diamine
≥99% (HPLC)
Synonim(y):
4-fenylo-n-(4-fenylofenylo)-n-[4-[4-(4-fenylo-n-(4-fenylofenylo)anilino)fenylo]fenylo]anilina, N4,N4,N4′,N4′-tetra(4-bifenylo)-bifenylo-4,4′-diamina, N,N,N′,N′-tetrakis(4-bifenylo)benzydyna, BPBPA, [1,1′-Biphenyl]-4,4′-diamine, N4,N4,N4′,N4′-tetrakis([1,1′-biphenyl]-4-yl), [1,1′-Biphenyl]-4,4′-diamine, N4,N4,N4′,N4′-tetrakis([1,1′-biphenyl]-4-yl)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C60H44N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
793.00
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
NACRES:
NA.21
klasa czystości
sublimed grade
Poziom jakości
Próba
≥99% (HPLC)
ciąg SMILES
N(c5ccc(cc5)c6ccc(cc6)N(c9ccc(cc9)c%10ccccc%10)c7ccc(cc7)c8ccccc8)(c3ccc(cc3)c4ccccc4)c1ccc(cc1)c2ccccc2
InChI
1S/C60H44N2/c1-5-13-45(14-6-1)49-21-33-55(34-22-49)61(56-35-23-50(24-36-56)46-15-7-2-8-16-46)59-41-29-53(30-42-59)54-31-43-60(44-32-54)62(57-37-25-51(26-38-57)47-17-9-3-10-18-47)58-39-27-52(28-40-58)48-19-11-4-12-20-48/h1-44H
Klucz InChI
WXAIEIRYBSKHDP-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
N4,N4,N4′,N4′-Tetra[(1,1′-bifenylo)-4-ylo]-(1,1′-bifenylo)-4,4′-diamina, znana również jako BPBPA, jest materiałem typu Hole Transport, Electron Blocking Layer (HTL / EBL). BPBPA jest powszechnie stosowany w urządzeniach optoelektronicznych, takich jak wysokowydajne i trwałe diody elektroluminescencyjne (organiczne diody LED, OLED).
N4,N4,N4′,N4′-Tetra[(1,1′-bifenylo)-4-ylo]-(1,1′-bifenylo)-4,4′-diamina jest stosowana jako materiał transportujący dziury lub jako materiał macierzysty w warstwie emisyjnej organicznych diod elektroluminescencyjnych (OLED). Jej właściwości półprzewodnikowe nadają się do badań R&D w organicznych tranzystorach polowych (OFET) i tranzystorach cienkowarstwowych (TFT).
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Efficient Wide-Bandgap Mixed-Cation and Mixed-Halide Perovskite Solar Cells by Vacuum Deposition
Gil-Escrig, Lidon, et al.
ACS Energy Letters, 6, 827-836 (2021)