Merck
930997
Sigma-Aldrich
VNPB
Synonim(y):
N-(4-etenylofenylo)-N-[4-[4-[(4-etenylofenylo)-naftalen-1-yloamino]fenylo]fenylo]naftalen-1-amina, N4,N4′-di(naftalen-1-ylo)-N4,N4′-bis(4-winylofenylo)-[1,1′-bifenylo]-4,4′-diamina, N4,N4′-di(naftalen-1-ylo)-N4,N4′-bis(4-winylofenylo)bifenylo-4,4′-diamina, VNPB, [1,1′-bifenylo]-4,4′-diamina, N4,N4′-bis(4-etenylofenylo)-N4,N4′-di-1-naftalenylo
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C48H36N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
640.81
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Próba
≥97% (HPLC)
Poziom jakości
rozpuszczalność
THF: soluble
chloroform: soluble
toluene: soluble
λmaks.
350 nm±5 nm in THF (UV)
fluorescencja
λem 450 nm in THF (PL)
Energia orbitalna
HOMO 5.3 eV 
LUMO 2.4 eV 
ciąg SMILES
C=CC(C=C1)=CC=C1N(C2=CC=CC3=C2C=CC=C3)C(C=C4)=CC=C4C5=CC=C(N(C6=CC=C(C=C)C=C6)C7=CC=CC8=C7C=CC=C8)C=C5
InChI
1S/C48H36N2/c1-3-35-19-27-41(28-20-35)49(47-17-9-13-39-11-5-7-15-45(39)47)43-31-23-37(24-32-43)38-25-33-44(34-26-38)50(42-29-21-36(4-2)22-30-42)48-18-10-14-40-12-6-8-16-46(40)48/h3-34H,1-2H2
Klucz InChI
WTEWXIOJLNVYBZ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
N4,N4′-Di(naftalen-1-ylo)-N4,N4′-bis(4-winylofenylo)bifenylo-4,4′-diamina, znana również jako VNPB, jest przetwarzalnym w roztworze materiałem Hole Transport / Electron Blocking Layer (HTL / EBL) popularnie stosowanym w elektronice organicznej, takiej jak OLED i perowskitowe ogniwa słoneczne .
W urządzeniach OLED zastosowanie VNPB umożliwiło osiągnięcie maksymalnej wydajności prądowej na poziomie 22,2 Cd/A, w porównaniu do 9,7 Cd/A w urządzeniu referencyjnym bez VNPB, a żywotność urządzenia została wydłużona nawet o 74,8% . VNPB umożliwił prostą i bezdodatkową strategię zapobiegania powstawaniu defektów w przetwarzanych w roztworze cienkowarstwowych stosach wykonanych z materiałów małocząsteczkowych.
W ogniwach słonecznych VNPB zwiększyło napięcie obwodu otwartego (VOC) i sprawność konwersji mocy (PCE) ogniw słonecznych perowskitowych o szerokim paśmie wzbronionym poprzez zmianę warstwy transportu dziur (HTL) z powszechnie stosowanej poli(bis(4-fenylo)(2,4,6-trimetylofenylo)aminy) (PTAA) na usieciowane in-situ materiały małocząsteczkowe. VNPB . W tandemowych ogniwach słonecznych perowskit/perowskit i perowskit/krzem osiągnięto PCE na poziomie 24,9% i 25,4%.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
A controllable and reversible phase transformation between all-inorganic perovskites for white light emitting diodes
Liu, Shengnan, et al.
Journal of Material Chemistry C, 8, 8374-8379 (2020)
Semi-transparent perovskite solar cells with a cross-linked hole transport layer
Yu, Jae Choul et al.
Nano Energy, 71, 104635-104635 (2020)
Cross-linked hole transport layers for high-efficiency perovskite tandem solar cells
Wang, Yurui, et al.
Science China: Chemistry, 64, 2025-2034 (2021)