Merck
93003
Sigma-Aldrich
Trityl chloride, polymer-bound
100-200 mesh, extent of labeling: ~1.1 mmol/g Cl loading
Synonim(y):
Chlorotriphenylmethane, polymer-bound, Polystyrene crosslinked with divinylbenzene, α-chlorobenzhydrylated, Triphenylchloromethane, polymer-bound, Triphenylmethyl chloride
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352202
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Postać
solid
przydatność reakcji
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
reactivity: nucleophile reactive
zakres etykietowania
~1.1 mmol/g Cl loading
macierz
crosslinked with 1% DVB
wielkość cząstki
100-200 mesh
Zastosowanie
peptide synthesis
ciąg SMILES
C=Cc1ccccc1.C=Cc2ccc(C=C)cc2.ClC(c3ccccc3)(c4ccccc4)c5ccccc5
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)