Merck
Trityl chloride, polymer-bound 200-400 mesh, extent of labeling: 1.0-1.8 mmol/g loading, 1 % cross-linked
Trityl chloride, polymer-bound
Trityl chloride, polymer-bound 200-400 mesh, extent of labeling: 1.0-1.8 mmol/g loading, 1 % cross-linked
Synonim(y):
Chlorotriphenylmethane, polymer-bound, Polystyrene crosslinked with divinylbenzene, α-chlorobenzhydrylated, Triphenylchloromethane, polymer-bound, Triphenylmethyl chloride
Products
Marka
Postać fizyczna
Zastosowanie
Warunek rozszczepienia
Linker
Typ łańcucha
Typ reakcji
Reaktywność