Kluczowe dokumenty
927589
ArVS-alkyne
≥95%
Synonim(y):
N-(prop-2-yn-1-ylo)-4-(winylosulfonylo)benzamid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H11NO3S
Masa cząsteczkowa:
249.29
Kod UNSPSC:
12352101
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Zastosowanie
ArVS-alkyne jest sondą akceptora Michaela, która może być stosowana do znakowania cystein. Opracowano metodę wykorzystującą związki reagujące z cysteiną, w tym ten, aby umożliwić bezstronną analizę danych proteomicznych w zastosowaniach ilościowych . Metoda ta wykorzystuje lekkie lub ciężkie znakowanie izotopowo znakowanym azydkiem destiobiotyny (isoDTB) do analizy spektrometrii masowej . Analiza wykorzystuje następnie schemat pracy oparty na izotopowej tandemowej ortogonalnej proteolizie opartej na aktywności białek (isoTOP-ABPP).
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Patrick R A Zanon et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 59(7), 2829-2836 (2019-11-30)
Rapid development of bacterial resistance has led to an urgent need to find new druggable targets for antibiotics. In this context, residue-specific chemoproteomic approaches enable proteome-wide identification of binding sites for covalent inhibitors. Described here are easily synthesized isotopically labeled
Eranthie Weerapana et al.
Nature, 468(7325), 790-795 (2010-11-19)
Cysteine is the most intrinsically nucleophilic amino acid in proteins, where its reactivity is tuned to perform diverse biochemical functions. The absence of a consensus sequence that defines functional cysteines in proteins has hindered their discovery and characterization. Here we