Merck
92470
Sigma-Aldrich
2,2,4-Trimethylhexane
≥98.0% (GC)
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CH2CH(CH3)CH2C(CH3)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
128.26
Beilstein:
1718781
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
≥98.0% (GC)
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.403
tw
125-127 °C (lit.)
gęstość
0.716 g/mL at 20 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCC(C)CC(C)(C)C
InChI
1S/C9H20/c1-6-8(2)7-9(3,4)5/h8H,6-7H2,1-5H3
Klucz InChI
AFTPEBDOGXRMNQ-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
55.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
13 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)