Kluczowe dokumenty
924512
Sigma-Aldrich
NanoFabTX- NH2 Lipid Mix
for synthesis of amine functionalized liposomes
Synonim(y):
Liposom, Mikroprzepływowość, Zestaw do formułowania leków małocząsteczkowych, Zestaw do syntezy liposomów, Zestaw odczynników liposomowych NanoFabTx, do dostarczania małych cząsteczek leków
About This Item
Kod UNSPSC:
12161503
NACRES:
NA.23
opis
NanoFabTx Amine-functionalized liposome kit for small molecule encapsulation
Poziom jakości
Zastosowanie
advanced drug delivery
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
NanoFabTX- NH2 Lipid Mix; do syntezy liposomów funkcjonalizowanych aminami to gotowa do użycia mieszanka lipidów do nanoformulacji, która zawiera liofilizowane lipidy i instrukcje krok po kroku dotyczące syntezy liposomów funkcjonalizowanych aminami do zastosowań związanych z dostarczaniem małych cząsteczek leków. Preparaty na bazie lipidów są szeroko stosowane do dostarczania leków i umożliwiają poprawę skuteczności terapeutycznej wielu rodzajów leków, w tym małych cząsteczek, kwasów nukleinowych, białek i peptydów. Funkcjonalizowana aminami grupa powierzchniowa pozwala na łatwe sprzęganie grup docelowych na powierzchni liposomu w celu ukierunkowanego dostarczania leków.
Zastosowanie
Informacje o NanoFabTx
NanoFabTx to zbiór gotowych do użycia zestawów do formulacji leków, mieszanek lipidowych i zestawów urządzeń mikroprzepływowych do syntezy nanonośników i mikronośników do dostarczania leków. Zestawy te umożliwiają użytkownikom kapsułkowanie szerokiej gamy cząsteczek leków terapeutycznych w celu ukierunkowanego lub rozszerzonego dostarczania leków bez konieczności długotrwałej optymalizacji metodą prób i błędów. NanoFabTx zapewnia łatwy w użyciu zestaw narzędzi do enkapsulacji różnych środków terapeutycznych w nanocząsteczkach, mikrocząsteczkach lub liposomach. Cząsteczki enkapsulowane lekami syntetyzowane za pomocą zestawów NanoFabTx są odpowiednie do zastosowań w badaniach biomedycznych, takich jak onkologia, immunoonkologia, dostarczanie genów i szczepionek.
Cechy i korzyści
  • Gotowa do użycia nanoformulacyjna mieszanka lipidów do syntezy liposomów funkcjonalizowanych aminami
  • Protokoły krok po kroku (wytłaczanie i mikroprzepływy) opracowane i przetestowane przez naszych naukowców ds. formulacji
  • Elastyczne narzędzie syntezy do tworzenia jednolitych i powtarzalnych liposomów
  • Zoptymalizowane do tworzenia liposomów o wielkości około 100 nm i niskiej polidyspersyjności
  • Funkcjonalizacja powierzchni aminami pozwala na ukierunkowane sprzęganie ligandów w celu umożliwienia ukierunkowanego dostarczania leków.
Mieszanka lipidów NanoFabTX-NH2 zapewnia mieszanki lipidów i protokoły do wytłaczania i mikroprzepływów w celu syntezy liposomów do zastosowań badawczych w zakresie dostarczania leków. Ta mieszanka lipidów może być łączona z zestawem NanoFabTx Microfluidic - nano device kit (nr kat. 911593) do mikroprzepływowej syntezy liposomów funkcjonalizowanych aminami. Zestaw zawiera kompleksowe protokoły syntezy liposomów:
  • protokół nawilżania i wytłaczania filmu lipidowego
  • Protokół mikroprzepływowy wykorzystujący komercyjne platformy lub pompy strzykawkowe
Protokół mikroprzepływowy dołączony do tego produktu wykorzystuje zestaw urządzeń NanoFabTx (911593). Zestawy te zawierają chipy mikroprzepływowe, złączki i rurki wymagane do rozpoczęcia syntezy opartej na mikroprzepływach (wymagany kompatybilny system mikroprzepływowy lub pompa strzykawkowa).
Informacje prawne
NANOFABTX is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Which polymers can make nanoparticulate drug carriers long-circulating?
Torchilin V P, et al.
Advanced Drug Delivery Reviews, 16, 141-155 (1995)
D Papahadjopoulos et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 88(24), 11460-11464 (1991-12-15)
The results obtained in this study establish that liposome formulations incorporating a synthetic polyethylene glycol-derivatized phospholipid have a pronounced effect on liposome tissue distribution and can produce a large increase in the pharmacological efficacy of encapsulated antitumor drugs. This effect