930113
NanoFabTx™- COOH Lipid Mix
for synthesis of carboxyl functionalized liposomes
Synonim(y):
do dostarczania małych cząsteczek leków
About This Item
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Polecane produkty
Poziom jakości
temp. przechowywania
−20°C
Powiązane kategorie
Opis ogólny
NanoFabTX™- COOH Lipid Mix; do syntezy liposomów funkcjonalizowanych karboksylem jest gotową do użycia mieszanką lipidów Nano, która zawiera liofilizowane lipidy i instrukcje krok po kroku do syntezy liposomów funkcjonalizowanych karboksylem do zastosowań związanych z dostarczaniem leków małocząsteczkowych. Preparaty na bazie lipidów są szeroko stosowane do dostarczania leków i umożliwiają poprawę skuteczności terapeutycznej wielu rodzajów leków, w tym małych cząsteczek, kwasów nukleinowych, białek i peptydów. Karboksylowa funkcjonalizowana grupa powierzchniowa pozwala na łatwe sprzęganie grup docelowych na powierzchni liposomu w celu ukierunkowanego dostarczania leków.
Zastosowanie
Informacje o NanoFabTx™
NanoFabTx™ to zbiór gotowych do użycia zestawów do formulacji leków, mieszanek lipidowych i zestawów urządzeń mikroprzepływowych do syntezy nanonośników i mikronośników do dostarczania leków. Zestawy te umożliwiają użytkownikom kapsułkowanie szerokiej gamy cząsteczek leków terapeutycznych w celu ukierunkowanego lub rozszerzonego dostarczania leków bez konieczności długotrwałej optymalizacji metodą prób i błędów. NanoFabTx™ zapewnia łatwy w użyciu zestaw narzędzi do enkapsulacji różnych środków terapeutycznych w nanocząsteczkach, mikrocząsteczkach lub liposomach. Cząsteczki enkapsulowane lekami syntetyzowane za pomocą zestawów NanoFabTx™ są odpowiednie do zastosowań w badaniach biomedycznych, takich jak onkologia, immunoonkologia, dostarczanie genów i szczepionek.
NanoFabTx™ to zbiór gotowych do użycia zestawów do formulacji leków, mieszanek lipidowych i zestawów urządzeń mikroprzepływowych do syntezy nanonośników i mikronośników do dostarczania leków. Zestawy te umożliwiają użytkownikom kapsułkowanie szerokiej gamy cząsteczek leków terapeutycznych w celu ukierunkowanego lub rozszerzonego dostarczania leków bez konieczności długotrwałej optymalizacji metodą prób i błędów. NanoFabTx™ zapewnia łatwy w użyciu zestaw narzędzi do enkapsulacji różnych środków terapeutycznych w nanocząsteczkach, mikrocząsteczkach lub liposomach. Cząsteczki enkapsulowane lekami syntetyzowane za pomocą zestawów NanoFabTx™ są odpowiednie do zastosowań w badaniach biomedycznych, takich jak onkologia, immunoonkologia, dostarczanie genów i szczepionek.
Cechy i korzyści
- Gotowa do użycia nanoskładnikowa mieszanka lipidów do syntezy karboksylowych funkcjonalizowanych liposomów.
- Protokoły krok po kroku (wytłaczanie i mikroprzepływy) opracowane i przetestowane przez naszych naukowców.
- Elastyczne narzędzie syntezy do tworzenia jednolitych i powtarzalnych liposomów
- Zoptymalizowane do tworzenia liposomów o wielkości około 100 nm i niskiej polidyspersyjności
- Karboksylowa funkcjonalizacja powierzchni pozwala na ukierunkowane sprzęganie ligandów w celu umożliwienia ukierunkowanego dostarczania leków.
Zestaw zawiera kompleksowe protokoły syntezy liposomów:
- Protokół nawilżania i wytłaczania filmu lipidowego
- Protokół mikroprzepływowy wykorzystujący komercyjne platformy lub pompy strzykawkowe
Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z protokołem w sekcji dokumentów na tej stronie.
Informacje prawne
NANOFABTX is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
D Papahadjopoulos et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 88(24), 11460-11464 (1991-12-15)
The results obtained in this study establish that liposome formulations incorporating a synthetic polyethylene glycol-derivatized phospholipid have a pronounced effect on liposome tissue distribution and can produce a large increase in the pharmacological efficacy of encapsulated antitumor drugs. This effect
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
930113-100MG | 4065268796139 |
930113-50MG | 4065268796153 |