Kluczowe dokumenty
924350
Tris(1-adamantylo)fosfina
Umicore
Synonim(y):
P(Ad)3
About This Item
Kod UNSPSC:
12352200
Poziom jakości
Formularz
powder
przydatność reakcji
reagent type: ligand
grupa funkcyjna
phosphine
Zastosowanie
Tris(1-adamantyl)fosfina, P(Ad)3, jest krystalicznym stałym ligandem fosfinowym, który wykazuje charakter uwalniania elektronów większy niż większość alkilofosfin. Ligand ten wykazał zastosowanie w wielu reakcjach sprzęgania krzyżowego, w tym w sprzęganiu Suzuki-Miyaura.
Przechowywanie i stabilność
Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C (77°F). Przechowywać w szczelnie zamkniętym oryginalnym opakowaniu w suchym, obojętnym gazie, chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych w suchym, chłodnym i dobrze wentylowanym miejscu.
Informacje prawne
Produkt Umicore
Ten produkt, jego wytwarzanie lub stosowanie jest przedmiotem jednego lub większej liczby wydanych lub oczekujących patentów amerykańskich (i zagranicznych odpowiedników) będących własnością lub kontrolowanych przez Umicore PMC. Zakup tego produktu od Umicore PMC za pośrednictwem Sigma-Aldrich, jej podmiotów stowarzyszonych lub ich autoryzowanych dystrybutorów przenosi na nabywcę ograniczoną, jednorazową, niewyłączną, nieprzenoszalną, niezbywalną licencję. Korzystanie przez nabywcę z tego produktu może naruszać patenty będące własnością osób trzecich lub przez nie kontrolowane. Kupujący ponosi wyłączną odpowiedzialność za zapewnienie, że korzystanie przez niego z produktu nie narusza praw patentowych osób trzecich ani nie wykracza poza zakres licencji udzielonej w niniejszym dokumencie.
Dodatkowe informacje dostępne na stronie www.pmc.umicore.com.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Tri(1-adamantyl)phosphine: Expanding the Boundary of Electron-Releasing Character Available to Organophosphorus Compounds
Liye Chen, Peng Ren, and Brad P. Carrow
Journal of the American Chemical Society, Volume 138, Issue 20, 6392-6395 (2016)