Merck
922862
Sigma-Aldrich
TissueFab® bioink 
(GelAlgHA)ma -Vis/405 nm
Synonim(y):
AlgMA, Alginian, Bioink, GelMA, HAMA, Kwas hialuronowy, Żelatyna
About This Item
Kod UNSPSC:
12352201
NACRES:
NA.23
Poziom jakości
opis
Validation : HNMR at 40C
sterylność
sterile-filtered (0.2μm)
Formularz
viscous liquid (gel)
IVD
for in vitro diagnostic use
zanieczyszczenia
<5 CFU/g Bioburden
kolor
pale yellow to colorless
pH
(6.5-7.5)
lepkość
2-25 cP(37 °C)
Zastosowanie
3D bioprinting
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Biodruk 3D polega na drukowaniu biokompatybilnych materiałów, komórek, czynników wzrostu i innych materiałów pomocniczych niezbędnych do uzyskania funkcjonalnych złożonych żywych tkanek. Biodruk 3D został wykorzystany do wytworzenia kilku różnych rodzajów tkanek, takich jak skóra, kości, przeszczepy naczyniowe i struktury chrząstki. W oparciu o pożądane właściwości, różne materiały i preparaty mogą być wykorzystywane do generowania zarówno twardych, jak i miękkich tkanek. Chociaż istnieje kilka metod drukowania 3D, ze względu na wrażliwość stosowanych materiałów, najczęściej stosowane są metody oparte na wytłaczaniu z biotuszami.
Zastosowanie
Formuła bio-żelu HAMA-AlgMA-Gel pochodzi z naturalnych polimerów - kwasu hialuronowego, alginianu i żelatyny. Naturalny polimer szeroko stosowany w inżynierii tkankowej, kwas hialuronowy, znany również jako hialuronian sodu lub hialuronian, jest anionowym, niesiarczanowym glikozoaminoglikanem (GAG). Alginian, znany również jako alginian sodu lub kwas alginowy, jest polisacharydem szeroko stosowanym w inżynierii tkankowej, uzyskiwanym z alg brunatnych. Żelatyna zawiera bioaktywne sekwencje peptydowe podobne do natywnej macierzy zewnątrzkomórkowej, które promują adhezję komórek za pośrednictwem integryn i degradację enzymatyczną wrażliwą na MMP, które są niezbędne dla funkcji komórkowych, takich jak migracja, proliferacja i różnicowanie. TissueFab® - Formuła biokomponentu HAMA AlgMA Gel-UV jest zoptymalizowana pod kątem biodruku 3D tkanek i konstruktów przy użyciu bioprintera 3D opartego na ekstruzji. TissueFab® - Preparat HAMA AlgMA Gel-UV bioink może być stosowany do biodruku hydrożeli wypełnionych komórkami w pożądanym kształcie bez żadnego materiału nośnego i może być sieciowany w jednym kroku za pomocą ekspozycji na światło UV w celu dalszej hodowli i dojrzewania komórek do zastosowań w inżynierii tkankowej i medycynie regeneracyjnej.
Informacje prawne
TISSUEFAB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Biotusze umożliwiają biodrukowanie 3D konstruktów tkankowych do badań przesiewowych leków i przeszczepów; wybór odpowiednich biotuszów do określonej inżynierii tkankowej.