Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
922005
Sigma-Aldrich
Droplet generator chip - Four elements per chip design
Fluidic 537, COC
Synonim(y):
Nanocząsteczka, Synteza mikrocząstek, Układ mikroprzepływowy
About This Item
Kod UNSPSC:
42142600
NACRES:
NA.23
opis
Microfludic chip x1
Zastosowanie
Mikroprzepływowe generowanie kropelek może wytwarzać wysoce monodyspersyjne kropelki z wysoką częstotliwością (do setek kHz). Zainteresowanie systemami mikroprzepływowymi opartymi na kropelkach znacznie wzrosło, ponieważ mikroprzepływy oferują możliwość obsługi bardzo małych objętości (μl do fl) płynów, zapewniają lepsze mieszanie, hermetyzację, sortowanie i wykrywanie. Mikroprzepływy mogą być wykorzystywane do eksperymentów o wysokiej przepustowości. Kropelki oparte na mikroprzepływach mają wiele różnorodnych zastosowań, takich jak synteza cząstek i analiza chemiczna. Wysoce kontrolowana produkcja kropel umożliwia również analizę pojedynczych komórek lub testowanie leków.
Generator kropel - Cztery elementy na układ, Fluidic 537, COC jest wykonany z COC (cykliczny kopolimer olefinowy). Generator kropel o numerze konstrukcyjnym 537 posiada klasyczną geometrię ogniskowania przepływu, dostosowaną do generowania prostych kropel. Dzięki czterem identycznym jednostkom generatora kropel na jednym chipie mikroprzepływowym, urządzenie to jest idealne do porównywania wielu konfiguracji eksperymentalnych równolegle, bez konieczności zamawiania nowego chipa do każdego eksperymentu. Należy pamiętać, że ten układ jest jednym z niewielu generatorów kropli z interfejsami Luer i wymagane są odpowiednie akcesoria kompatybilne z Luer.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Recent advances of controlled drug delivery using microfluidic platforms
Li X, et al.
Advanced Drug Delivery Reviews, 128, 3-28 (2018)
Microfluidic-assisted fabrication of carriers for controlled drug delivery.
Santos H A, et al.
Lab on a chip, 17, 1856-1883 (2017)