Kluczowe dokumenty
921963
Sigma-Aldrich
Droplet generator chip - Multi channel design
Fluidic 285, PC
Synonim(y):
Układ mikroprzepływowy
About This Item
Kod UNSPSC:
42142600
NACRES:
NA.23
opis
Microfludic chip x1
Zastosowanie
Mikroprzepływowe generowanie kropel może wytwarzać wysoce monodyspersyjne krople z wysoką częstotliwością (do setek kHz). Zainteresowanie systemami mikroprzepływowymi opartymi na kroplach znacznie wzrosło, ponieważ mikroprzepływy oferują możliwość obsługi bardzo małych objętości (μl do fl) odczynników, zapewniają lepsze mieszanie, hermetyzację, sortowanie i wykrywanie. Mikroprzepływy mogą być wykorzystywane do eksperymentów o wysokiej przepustowości. Kropelki oparte na mikroprzepływach mają wiele różnorodnych zastosowań, takich jak synteza cząstek i analiza chemiczna. Wysoce kontrolowana produkcja kropel umożliwia również analizę pojedynczych komórek lub testowanie leków.
Układ generatora kropel - konstrukcja wielokanałowa, Fluidic 285, PC jest wykonany z PC (poliwęglanu) i posiada różne jednostki generujące krople. Chip posiada pięć różnych jednostek generujących krople z wieloma konstrukcjami kanałów i rozmiarami, umożliwiając duży zestaw eksperymentów. Nieużywane kanały/porty można łatwo zamknąć za pomocą zatyczek Mini Luer. Dzięki tej wielokanałowej konstrukcji zaimplementowano kilka opcji projektowych do generowania kropli o różnych objętościach. Kanał główny i wejściowy różnią się średnicą, co umożliwia przeprowadzenie wielu eksperymentów. Fluidic 285 posiada interfejsy Mini Luer.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Microfluidic-assisted fabrication of carriers for controlled drug delivery.
Santos H A, et al.
Lab on a chip, 17, 1856-1883 (2017)
Sharma T Sanjay et al.
Advanced drug delivery reviews, 128, 3-28 (2017-09-19)
Conventional systematically-administered drugs distribute evenly throughout the body, get degraded and excreted rapidly while crossing many biological barriers, leaving minimum amounts of the drugs at pathological sites. Controlled drug delivery aims to deliver drugs to the target sites at desired
Dongfei Liu et al.
Lab on a chip, 17(11), 1856-1883 (2017-05-10)
The microfluidic technique has brought unique opportunities toward the full control over the production processes for drug delivery carriers, owing to the miniaturisation of the fluidic environment. In comparison to the conventional batch methods, the microfluidic setup provides a range