Kluczowe dokumenty
921661
Sigma-Aldrich
Droplet generation and storage chip
Fluidic 488, COC
Synonim(y):
Układ mikroprzepływowy
About This Item
Kod UNSPSC:
42142600
NACRES:
NA.23
opis
Microfludic chip x1
Zastosowanie
Mikroprzepływowe generowanie kropelek może wytwarzać wysoce monodyspersyjne kropelki z wysoką częstotliwością (do setek kHz). Zainteresowanie systemami mikroprzepływowymi opartymi na kropelkach znacznie wzrosło, ponieważ mikroprzepływy oferują możliwość obsługi bardzo małych objętości (μl do fl) płynów, zapewniają lepsze mieszanie, hermetyzację, sortowanie i wykrywanie. Mikroprzepływy mogą być wykorzystywane do eksperymentów o wysokiej przepustowości. Kropelki oparte na mikroprzepływach mają wiele różnorodnych zastosowań, takich jak synteza cząstek i analiza chemiczna. Wysoce kontrolowana produkcja kropel umożliwia również analizę pojedynczych komórek lub testowanie leków.
Układ do generowania i przechowywania kropel, Fluidic 488, COC jest wykonany z COC (cyklicznego kopolimeru olefinowego) i jest przeznaczony do generowania i wychwytywania kropel do analizy optycznej pojedynczych kropel na chipie. Składa się z 24 rombowych jednostek magazynujących, z których każda może przechwycić 108 pojedynczych kropelek. Dzięki połączeniu wielu trójników i dyszy skupiającej przepływ, konstrukcja kanału w obszarze generowania kropli jest wszechstronnym narzędziem do wielu różnych ustawień eksperymentalnych.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Microfluidic-assisted fabrication of carriers for controlled drug delivery.
Santos H A, et al.
Lab on a chip, 17, 1856-1883 (2017)
Sharma T Sanjay et al.
Advanced drug delivery reviews, 128, 3-28 (2017-09-19)
Conventional systematically-administered drugs distribute evenly throughout the body, get degraded and excreted rapidly while crossing many biological barriers, leaving minimum amounts of the drugs at pathological sites. Controlled drug delivery aims to deliver drugs to the target sites at desired
Dongfei Liu et al.
Lab on a chip, 17(11), 1856-1883 (2017-05-10)
The microfluidic technique has brought unique opportunities toward the full control over the production processes for drug delivery carriers, owing to the miniaturisation of the fluidic environment. In comparison to the conventional batch methods, the microfluidic setup provides a range