Kluczowe dokumenty
928453
Sigma-Aldrich
Droplet Generator Chip With Monitoring Chamber
Fluidic 1147, COC
Synonim(y):
Cykliczny kopolimer olefin, Układ mikroprzepływowy
About This Item
Kod UNSPSC:
42142600
NACRES:
NA.25
opis
Microfludic chip x1
Zastosowanie
Układ generatora kropel z komorą obserwacyjną, Fluidic 1147, COC to mikroprzepływowy układ scalony, który łączy generowanie kropel z kolejną komorą do przechowywania kropel, inkubacji i/lub analizy optycznej na chipie. Każdy chip zawiera cztery indywidualne jednostki generujące krople i cztery komory obserwacyjne.
Właściwości chipa:
  • Mini Luer Interface
  • Materiał: Cykliczny kopolimer olefin (COC)
  • 4 jednostki generatora kropli
  • Wymiary dyszy: 70 µm i 80 µm
  • 8 komór obserwacyjnych
  • Głębokość komory: 80 µm i 100 µm
  • Objętość komory: 6,8 µl i 8,5 µl
Cechy i korzyści
  • Chip typu "wszystko w jednym" do generowania i obserwacji kropli
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)