928445
Droplet Generator Chip With Monitoring Chamber
Fluidic 1147, PC
Synonim(y):
Poliwęglan, Układ mikroprzepływowy
About This Item
Kod UNSPSC:
42142600
NACRES:
NA.25
Polecane produkty
opis
Microfludic chip x1
Zastosowanie
Układ generatora kropel z komorą obserwacyjną, Fluidic 1147, PC to układ mikroprzepływowy, który łączy generowanie kropel z kolejną komorą do przechowywania kropel, inkubacji i/lub analizy optycznej na chipie. Każdy chip zawiera cztery indywidualne jednostki generujące krople i cztery komory obserwacyjne.
Właściwości chipa:
- Mini Luer Interface
- Materiał: Poliwęglan (PC)
- 4 jednostki generatora kropli
- Wymiary dyszy: 70 µm i 80 µm
- 8 komór obserwacyjnych
- Głębokość komory: 80 µm i 100 µm
- Objętość komory: 6,8 µl i 8,5 µl
Cechy i korzyści
- Chip typu "wszystko w jednym" do generowania i obserwacji kropli
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
928445-1EA | 4065268369876 |