Merck
901397
Sigma-Aldrich
Poly(ethylene glycol) linear dendrimer
NHBoc terminated, PEG Mn 6000, generation 4
Synonim(y):
Dendronowy dwufunkcyjny PEG, Glikol polietylenowy, PFD-G4-PEG6k-NHBoc
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C678H1202N32O323
Masa cząsteczkowa:
14970.82
Kod UNSPSC:
51171641
NACRES:
NA.23
Poziom jakości
Formularz
solid
masa cząsteczkowa
PEG Mn 6000
kolor
white to off-white
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
  • Architektura polimeru: PEG funkcjonalizowany dendronami
  • Generacja: 4
  • PEG Średni Mn: 6,000
  • Funkcjonalność grupy końcowej: Amina zabezpieczona boc
  • Liczba grup powierzchniowych: 32
  • Obliczona masa molowa: 14970,98 g/mol
  • Boc: tert-butyloksykarbonyl
  • Bis-MPA: kwas 2,2-bis(hydroksymetylo)propionowy
Zastosowanie
Bis-MPA (lub kwas 2,2-bis(metylool)propionowy) to alifatyczna, prochiralna cząsteczka składająca się z dwóch grup hydroksylowych i jednej grupy karboksylowej, która została wykorzystana w syntezie wielu różnych rodzajów polimerów. Dendrony syntetyzowane z bis-MPA są biodegradowalne i mają niską cytotoksyczność, dzięki czemu dobrze nadają się do zastosowań w badaniach biologicznych. Materiały te zostały wykorzystane w wielu zastosowaniach, takich jak wzmacnianie sygnału w testach biologicznych i w aplikacjach dostarczania leków. Dendrymery z rdzeniem PEG charakteryzują się doskonałą rozpuszczalnością w wodzie i wysokim stopniem funkcjonalności na łańcuch PEG, co czyni je silnymi kandydatami do zaawansowanych systemów dostarczania leków lub jako naczynia celownicze. Dodatkowo, końcowe grupy aminowe mogą być łatwo wykorzystane w reakcjach sprzęgania EDC lub DCC (po deprotekcji Boc) ze związkami zawierającymi karbonyl, w celu uzyskania wysoce sfunkcjonalizowanych materiałów do różnych zastosowań biomedycznych.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yanjun Fu et al.
Bioconjugate chemistry, 17(4), 1043-1056 (2006-07-20)
The purpose of this study was to design, synthesize, and initially characterize a representative set of novel constructs for large-molecular radiographic/computed tomography (CT) contrast agents, intended for a primarily intravascular distribution. A new assembly of well-known and biocompatible components consists
Anna Carlmark et al.
Chemical Society reviews, 42(13), 5858-5879 (2013-05-01)
Dendritic polymers are highly branched, globular architectures with multiple representations of functional groups. These nanoscale organic frameworks continue to fascinate researchers worldwide and are today under intensive investigation in application-driven research. A large number of potential application areas have been