Merck
658847
Sigma-Aldrich
(1,2-Methanofullerene C60)-61-carboxylic acid
97% (HPLC)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C62H2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
778.68
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
opis
functionalized fullerene
Próba
97% (HPLC)
Formularz
powder
grupa funkcyjna
carboxylic acid
Opis ogólny
Behavior of the fullerene derivative in non aqueous capillary electrophoresis has been studied.
Zastosowanie
Reagent for preparation of fullerene derivatives. Interaction of C60 fullerence derivative with L-histidine was studied in detail. The quantum chemical calculations were focused on the enantioselective binding between the two. (1,2-Methanofullerene C60)-61-carboxylic acid may find potential application in biomedical and cosmetics.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Non-aqueous capillary electrophoresis separation of fullerenes and C60 fullerene derivatives."
Astefanei A, et al.
Analytical and Bioanalytical Chemistry, 404(2), 307-313 (2012)
F. Diederich et al.
Chemical Society Reviews, 23, 243-243 (1994)
Computational study of enantioselective interaction between C60 fullerene and its derivatives with L-histidine.
Lala B, et al.
Journal of Molecular Modeling, 13(4), 531-536 (2007)
L. Isaacs et al.
Helvetica Chimica Acta, 76, 2454-2454 (1993)
Produkty
Znajdź różne zastosowania fulerenów w fotowoltaice i naukach biologicznych.
Find various photovoltaic and bioscience-based applications of fullerenes.