Merck
919985
Sigma-Aldrich
ZrO2 nanoparticles
5 nm (core), 50 wt. % in ethyl acetate, low surface coverage capping materials
About This Item
Wzór liniowy:
ZrO2
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352303
Poziom jakości
Postać
liquid
stężenie
50 wt. % in ethyl acetate
wielkość cząstki
5 nm (core)
InChI
1S/2O.Zr
Klucz InChI
MCMNRKCIXSYSNV-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
High refractive index nanocrystal dispersions dramatically improve optical and mechanical properties to enable next-generation products. Incorporating ZrO2 significantly increases the refractive index of many commonly used polymers, while maintaining high transparency. This combination of key properties allows researchers to optimize optical efficiency and improve light extraction.
Cechy i korzyści
  • Zirconia with 5nm core plus surface capping that contains no reactive functional groups designed for high compatibility in multiple polar solvents and monomers such as acrylate, siloxane, and epoxy.
  • Lower surface coverage of capping materials provides high refractive indices.
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
24.8 °F
Temperatura zapłonu (°C)
-4 °C