Kluczowe dokumenty
915203
Sigma-Aldrich
NanoFabTx reagent
PEGPCL-L
Synonim(y):
NanoFabTx, Zestaw do recepturowania
About This Item
Kod UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
Poziom jakości
Zastosowanie
advanced drug delivery
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Odczynnik NanoFabTx, PEGPCL-L jest składnikiem naszego zestawu do badań przesiewowych formulacji leków NanoFabTx PEG-PCL (918881), który zawiera dodatkowe odczynniki i protokoły do nanoprecypitacji i mikroprzepływów w celu syntezy nanocząstek o wielkości 100-200 nm. Odczynnik NanoFabTx, PEGPCL-L to pegylowany polimer polikaprolaktonu (PCL), który jest zatwierdzonym przez FDA biodegradowalnym polimerem do zastosowań biomedycznych i farmaceutycznych, szeroko stosowanym jako system dostarczania leków.
Zastosowanie
Odczynnik NanoFabTx, PEGPCL-L może być stosowany jako uzupełnienie składnika naszego zestawu do badań przesiewowych formulacji leków NanoFabTx PEG-PCL (918881).
Informacje prawne
NANOFABTX is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)