Kluczowe dokumenty
912549
Sigma-Aldrich
NanoFabTx reagent
PEGPCL-H
About This Item
Kod UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
Poziom jakości
Formularz
solid
Zastosowanie
advanced drug delivery
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Odczynnik NanoFabTx, PEGPCL-H jest składnikiem naszych zestawów do badań przesiewowych formulacji leków NanoFabTx (915408, 918881), które obejmują dodatkowe odczynniki i protokoły do nanoprecypitacji i mikrofluidyki w celu syntezy nanocząstek o wielkości 100-200 nm. Odczynnik NanoFabTx, PEGPCL-H jest pegylowanym polimerem polikaprolaktonu (PCL), który jest zatwierdzonym przez FDA biodegradowalnym polimerem do zastosowań biomedycznych i farmaceutycznych, szeroko stosowanym jako systemy dostarczania leków.
Zastosowanie
Odczynnik NanoFabTx, PEGPCL-H może być stosowany jako uzupełnienie składnika w naszych zestawach do badań przesiewowych receptur (915408, 918881).
Informacje prawne
NANOFABTX is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)