Kluczowe dokumenty
913324
2- Methyloxyethylammonium iodide
Synonim(y):
2- Methyloxyethylammonium iodide, 2-MeO-EAI, Ethanamine, 2-methoxy-, hydriodide (1:1), Greatcell Solar®
About This Item
Polecane produkty
Formularz
powder
Poziom jakości
kolor
white
ciąg SMILES
I.NCCOC
InChI
1S/C3H9NO.HI/c1-5-3-2-4;/h2-4H2,1H3;1H
Klucz InChI
SCDXFIYEBSXILC-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Informacje prawne
Greatcell Solar is a registered trademark of Greatcell Solar Materials Pty Ltd.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)