Merck
909114
Sigma-Aldrich
Methyl germanane
Synonim(y):
Germanan zakończony grupą metylową, Metylogermydyna
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
GeCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
87.67
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
NACRES:
NA.23
Formularz
solid
ciąg SMILES
[Ge]C
InChI
1S/CH3Ge/c1-2/h1H3
Klucz InChI
LCTMIXFKOJXTHA-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Germanan jest nowym analogiem grafenu 2D. Jednak w przeciwieństwie do grafenu wykazuje właściwości półprzewodnikowe z bezpośrednią przerwą pasmową 1,50 eV. Germanan wykazuje wysoką ruchliwość elektronów, a jego alkilowanie pozwala na dostrojenie przerwy pasmowej od 1,50 eV dla allilu do 1,62 dla metylogermananu. Właściwości półprzewodnikowe alkilowanego germananu sprawiają, że nadaje się on do zastosowań w fotokatalizie, optoelektronice, czujnikach itp.
Przechowywanie i stabilność
Materiał wrażliwy na powietrze: Przechowywać w schowku. Przenosić i przechowywać w atmosferze azotu
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Liquid-Phase Exfoliation of Germanane Based on Hansen Solubility Parameters.
Nakamura D, et al.
Chemistry of Materials, 30 (15), 5333-5338 (2018)
Tailoring the Electronic Structure of Covalently Functionalized Germanane via the Interplay of Ligand Strain and Electronegativity.
Jiang S, et al.
Chemistry of Materials, 28, 8071-8071 (2016)
Electronic properties of germanane field-effect transistors.
Madhushankar B N, et al.
2d materials, 4, 021009-021009 (2017)
Zhenhua Liu et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 50(75), 11046-11048 (2014-08-08)
A novel 2D material germanane (GeH), which was synthesized by an ion-exchange approach, was firstly found to exhibit photocatalytic performance in the hydrogen evolution of water splitting and decomposition of organic contaminants under illumination of visible light (λ ≥ 420
Andrew C Serino et al.
ACS nano, 11(8), 7995-8001 (2017-08-02)
The high theoretical energy density of alloyed lithium and germanium (Li15Ge4), 1384 mAh/g, makes germanium a promising anode material for lithium-ion batteries. However, common alloy anode architectures suffer from long-term instability upon repetitive charge-discharge cycles that arise from stress-induced degradation
Produkty
The properties of Germananes readily depend on the identity of the terminating ligands, allowing these materials to be readily tailored for a broad array of applications. Here we summarize the synthesis, properties, and potential uses of germanane materials.