Merck
911399
Sigma-Aldrich
Poly(ethylene glycol) methyl ether-block-poly(lactide-co-glycolide)
PEG average Mn 2,000, PLGA average Mn 10,000, lactide:glycolide 80:20
Synonim(y):
PEG-PLGA, PEG2K-PLGA10K, mPEG-b-PLGA
About This Item
Wzór liniowy:
H[(C3H4O2)x(C2H2O2)y]mO[C2H4O]nCH3
Kod UNSPSC:
12352112
NACRES:
NA.23
Poziom jakości
Formularz
powder or chunks
proporcje
lactide:glycolide 80:20
masa cząsteczkowa
PEG average Mn 2,000 (by NMR)
PLGA average Mn 10,000 (by NMR)
kolor
off-white to faint brown
temp. przechowywania
−20°C
Zastosowanie
Polimer ten jest amfifilowym kopolimerem diblokowym składającym się z hydrofilowego bloku PEG i hydrofobowego bloku PLGA. Te biodegradowalne, biokompatybilne polimery mogą samoorganizować się, tworząc nanocząstki, takie jak micele i polimersomy, zarówno w środowisku wodnym, jak i niewodnym. Ze względu na te właściwości, polimery te są szeroko stosowane w formulacji nanocząstek polimerowych w celu osiągnięcia kontrolowanego i ukierunkowanego dostarczania środków terapeutycznych (np. API, materiału genetycznego, peptydów, szczepionek i antybiotyków). Dodatkowo, dobrze zdefiniowane nanocząstki o zmiennym rozmiarze i właściwościach można przygotować poprzez zmianę stosunku masy cząsteczkowej między blokami hydrofilowymi i hydrofobowymi, a także poprzez kontrolowanie parametrów formulacji.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Fabienne Danhier et al.
Journal of controlled release : official journal of the Controlled Release Society, 133(1), 11-17 (2008-10-28)
The purpose of this study was to develop Cremophor EL-free nanoparticles loaded with Paclitaxel (PTX), intended to be intravenously administered, able to improve the therapeutic index of the drug and devoid of the adverse effects of Cremophor EL. PTX-loaded PEGylated
Miles A Miller et al.
Nature communications, 6, 8692-8692 (2015-10-28)
Therapeutic nanoparticles (TNPs) aim to deliver drugs more safely and effectively to cancers, yet clinical results have been unpredictable owing to limited in vivo understanding. Here we use single-cell imaging of intratumoral TNP pharmacokinetics and pharmacodynamics to better comprehend their
Yihan Xu et al.
Journal of biomedical materials research. Part B, Applied biomaterials, 105(6), 1692-1716 (2016-04-22)
Poly (lactic-co-glycolic acid) (PLGA) copolymers have been broadly used in controlled drug release applications. Because these polymers are biodegradable, they provide an attractive option for drug delivery vehicles. There are a variety of material, processing, and physiological factors that impact
R Gref et al.
Science (New York, N.Y.), 263(5153), 1600-1603 (1994-03-18)
Injectable nanoparticulate carriers have important potential applications such as site-specific drug delivery or medical imaging. Conventional carriers, however, cannot generally be used because they are eliminated by the reticulo-endothelial system within seconds or minutes after intravenous injection. To address these
Produkty
Profesor Robert K. Prud'homme przedstawia nanoprecypitację błyskawiczną (FNP) do wytwarzania nanocząstek, która jest skalowalnym, szybkim procesem mieszania preparatów nanocząstek.